Läs mer
Saltsyra, ACS-reagens, 37 %, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15652790 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Click to view available options
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
4 L
6 x 500 mL
4 x 4 L
189 L
Densitet:
1.2 g/mL at 25°C
Unit Size:
100ml
189 L
2.5 L
25ml
4 L
500ml
Paket med 4
Paket med 6
Product Code. 15652790
Brand: Honeywell-Fluka 2581486X500ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ACS-reagens, 37 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7647-01-0
Molekylformel ClH
Molekylvikt (g/mol) 36.46
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
LEDER Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material Hydrochloric Acid
Koncentration 37%
Densitet 1.2 g/mL at 25°C
Rester efter antändning ≤5ppm
Ångtryck 3.23psi (21.1°C), 7.93psi (37.7°C)
Kvantitet 6 x 500 mL
UN-nummer 1789
Beilstein 1098214
IUPAC-namn kloran
Formel vikt 36.46g/mol
Kvalitet ACS-reagens
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hydrochloric acid
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.