Läs mer
Saltsyra, ACS-reagenskvalitet, Ricca Chemical
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrochloric Acid |
| Färg | Colorless to Green-Yellow |
| CAS Min % | 98.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Tungmetaller (som Pb) | Max. 1 ppm |
| Förpackning | Amber Glass Bottle |
| Rester efter antändning | Max. 5 ppm |
| Kvantitet | 1 L |
| Fysisk form | Liquid |
| Synonym | hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof |
| Visa mer |