Läs mer
Saltsyra, ACS-reagens, Solstice
Produktkod. 15693640
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
6 x 500 mL
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15693640 500 mL 500ml
15683640 2.5 L 2.5 L
15603650 6 x 500 mL Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15693640 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 320331500ML
 Begränsad artikel
I lager
ACS-reagens, 37 %
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-01-0
Molekylformel ClH
Molekylvikt (g/mol) 36.46
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC-namn väteklorid
LEDER Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrochloric Acid
Koncentration 37%
Densitet 1,2 g/ml vid 25 °C
Rester efter antändning ≤5 ppm
Ångtryck 7,93 psi (37,7 °C), 3,23 psi (21,1 °C)
Kvantitet 500 mL
UN-nummer 1789
Beilstein 1098214
Formel vikt 36,46 g/mol
Kvalitet ACS-reagens
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrochloric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid