Läs mer
Saltsyra, för analys, ångning, 37% lösning i vatten
Produktkod. 10794821 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10 L
2.5 L
500ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10794821 1 L Glasflaska -
10133080 500 mL Glasflaska 500ml
10362913 500 mL Plastflaska 500ml
10478660 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10776233 2.5 L Plastflaska 2.5 L
10755663 10 L Plast trumma 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 10794821 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 124630010
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
View all promotions
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Add to basket
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36,46 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7647-01-0 , 7732-18-5
Molekylformel ClH
Molekylvikt (g/mol) 36.46
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
LEDER Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material Hydrochloric acid
Smältpunkt -35,0 °C
Kokpunkt 57,0 °C
Densitet 1.1800g/mL, 1.18
Tungmetaller (som Pb) Max 2 ppm.
Förpackning Glasflaska
Reducerande ämnen (SO2) Klarat test
Kvantitet 1 L
Viskositet 1,9 mPa (15 °C)
Linjär formel HCl
Fysisk form Lösning
Fieser 04,450; 05,533; 06,283
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: blandbar: 823 g/L (0 °C); 561 g/L (60 °C). Andra lösligheter: löslig i alkohol, bensen och eter, olöslig i kolväten
IUPAC-namn väteklorid
Formel vikt 36.46
Procent renhet 35,0 till 39,0 %
Kvalitet Analytisk
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hydrochloric acid
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.