Läs mer
Saltsyra, AR™ (ACS), Macron Fine Chemicals™
Produktkod. 15518774
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
Flaska av polyeten
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15518774 500 mL Flaska av polyeten 500ml
1 options
Produktkod. 15518774 Leverantör Macron Fine Chemicals Leverantörsnummer H61305
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ett reagens av analytisk kvalitet av exceptionell renhet som är speciellt tillverkat för att standardisera volymetriska lösningar och förbereda referensstandarder i laboratorieapplikationer.
Macron Fine Chemicals™ stämpla AR™ lösningsmedel av kvalitet uppnår en kombination av värde och renhet. Dessa lösningsmedel uppfyller ACS-standarder för produkter av analytisk kvalitet, vilket ger tillförlitliga och konsekventa resultat.
  • Kvalitet som säkerställer konsekventa resultat
  • Specifikationer som överstiger AR betygskrav
  • Tillverkad i ISO certifierade anläggningar för att säkerställa tillförlitlighet
Specifikationer
Utseende Passes test
Kemiskt namn eller material Hydrochloric Acid
pH <1 (at 20°C)
Färg Färglös
CAS 7647-01-0
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 50°C
Densitet 1.18kg/L
Tungmetaller (som Pb) Max. 0.1 ppm
Odör Pungent
Förpackning Flaska av polyeten
Rester efter antändning Max. 4 ppm
Analysprocentintervall 36.5 to 38.0%
Kvantitet 500 mL
Molekylformel ClH
Fysisk form Vätska
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Löslighetsinformation Fully miscible in water
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
LEDER Cl
IUPAC-namn väteklorid
Molekylvikt (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formel vikt 36.46g/mol
Procent renhet 37%
Kvalitet AR™ ACS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.