Läs mer
Saltsyra, BAKER INSTRA-ANALYZED Plus, J.T. Baker™
Produktkod. 15588594 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
0.5 L
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15588594 0.5 L 500ml
15598594 1 L 1 L
15508604 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15588594 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 9385.0500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Analyserad för upp till 64 metaller i intervallet för låga delar per miljard (ppb), vilket säkerställer låg bakgrundsstörning för att utföra kritisk spårmetallanalys.
BAKER INSTRA-ANALYZED™ Plussyror möjliggör testning av fler spårmetaller med strängare specifikationer.
  • Kvalitetssäkrad för upp till 64 spårmetaller testade till låga delar per miljard (ppb) nivåer
  • Konsistens från parti till parti säkerställer tillförlitliga resultat mellan testerna
  • Utrymmesbesparande HDPE-förpackning med låga metalliska extraherbara ämnen
  • Förbättrad säkerhet med manipuleringssäkra lock
  • Miljövänliga återvinningsbara HDPE-flaskor
  • Strikta protokoll i en ISO anläggning säkerställer kvalitet i tillverkningen
Kemiska identifierare
CAS 7647-01-0
Molekylformel ClH
Molekylvikt (g/mol) 36.46
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC-namn väteklorid
LEDER Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrochloric acid
pH 0.1 (1N aq. soln.)
Färg Färglös
Smältpunkt -35°C
Kokpunkt 48°C
Densitet 1.18g/mL at 20°C
Odör Pungent
Förpackning HDPE
Ångtryck 14.1 kPa
Anteckningar om renhetsgrad For use in Trace Metal Analysis
Analysprocentintervall 34-37%
Anteckningar om analysprocent w/w
Kvantitet 0.5 L
Fysisk form Vätska
Löslighetsinformation Soluble in water
Formel vikt 36.46g/mol
Kvalitet BAKER INSTRA-ANALYZED™ Plus
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.