Description
BAKER INSTRA-ANALYZED™ Plussyror möjliggör testning av fler spårmetaller med strängare specifikationer.
- Kvalitetssäkrad för upp till 64 spårmetaller testade till låga delar per miljard (ppb) nivåer
- Konsistens från parti till parti säkerställer tillförlitliga resultat mellan testerna
- Utrymmesbesparande HDPE-förpackning med låga metalliska extraherbara ämnen
- Förbättrad säkerhet med manipuleringssäkra lock
- Miljövänliga återvinningsbara HDPE-flaskor
- Strikta protokoll i en ISO anläggning säkerställer kvalitet i tillverkningen
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Hydrochloric acid |
| pH | 0,1 (1 N vattenlösning) |
| Färg | Färglös |
| Smältpunkt | -35 °C |
| Kokpunkt | 48 °C |
| Densitet | 1,18 g/ml vid 20 °C |
| Odör | Stickande lukt |
| Förpackning | HDPE |
| Ångtryck | 14,1 kPa |
| Anteckningar om renhetsgrad | För användning i spårmetallanalys |
| Show More |