Läs mer
Saltsyrakalibrering och matrisblank för ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Handla allt SPEX Certiprep ProdukterBeskrivning
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
- Hydroklorid Acid Matrix
- 125 ml volym
Certifikat
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrochloric Acid Blank |
| Namnnotering | 2% HCl in ASTM Type 1 Water |
| Förpackning | Trippelurlakad LDPE-flaska |
| CAS | 7647-01-0 |
| Analyscertifikat | Claritas PPT Certificate of Analysis reports up to 68 elements at ppt levels. |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
| Molekylformel | ClH |
| MDL-nummer | MFCD00011324 MFCD00792839 |
| För användning med (utrustning) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
| Synonym | Muriatic Acid |
| Visa mer |
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning