Läs mer
Hydrochloric Acid, Certified ACS Plus, 36.5 to 38.0%, Fisher Chemical™
Produktkod. 11958023
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11958023 2.5 L Glass Bottle 2.5 L
1 options
Produktkod. 11958023 Leverantör Fisher Bioreagents Leverantörsnummer USA144212
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0
Molekylformel ClH
Molekylvikt (g/mol) 36.46
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn hydrogen chloride
LEDER Cl
Spécification
pH <1
Koncentration 36.5 to 38.0% (w/w)
Densitet 1.27 (Air=1.0), 1.18
Tungmetaller (som Pb) 0.1ppm max.
Identifiering Pass Test
Förpackning Glass Bottle
Rester efter antändning 4ppm max.
Ångtryck 125mbar at 20°C
Kvantitet 2.5 L
Fysisk form Liquid
Löslighetsinformation Soluble in water
Procent renhet 36.5 to 38.0% (w/w)
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.