Läs mer
Saltsyrakoncentrat, För 1 L standardlösning, 0,01 M HCl (0,01 N), Honeywell Fluka™
Produktkod. 15685260
Change view
Kvantitet:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15685260 6 x 1 Ea. Paket med 6
15675260 1 Pc. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15685260 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 382726X1EA
Request Bulk or Custom Format
för 1 L standardlösning, 0,01 M HCl (0,01 N)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-01-0 , 7732-18-5
Molekylformel ClH
Molekylvikt (g/mol) 36.46
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
LEDER Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrochloric acid concentrate
Namnnotering For 1 L standard solution, 0.01 M HCl (0.01 N)
Kokpunkt 100 °C
CAS Min % ≥99.0000%
Koncentration 0.01 M HCl (0.01 N)
Densitet 1.0 g/cm3
CAS Max % <1.0000%
Förpackning Ampull
Ångtryck 190 mmHg (25°C)
Kvantitet 6 x 1 Ea.
Linjär formel HCl
Fysisk form Koncentrera
UN-nummer UN1789
IUPAC-namn kloran
Formel vikt 36.5
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrochloric acid concentrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid