Läs mer
Saltsyrakoncentrat, för 1 L standardlösning, 0,1 M HCl (0,1 N), Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrochloric acid concentrate |
| Förpackning | Ampull |
| Ångtryck | 190 mmHg (25 °C) |
| UN-nummer | UN1789 |
| Kvantitet | 1 Pc. |
| Formel vikt | 36,46 g/mol |
| Kvalitet | Ej tillämpligt |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Hydrochloric acid concentrate
- Varning
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid