Läs mer
Saltsyrakoncentrat, För 1 L standardlösning, 1,0 M HCl (1,0 N), Honeywell Fluka™
Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrochloric acid concentrate |
| Förpackning | Ampull |
| Ångtryck | 190 mmHg (25°C) |
| Kvantitet | 1 Pc. |
| UN-nummer | UN1789 |
| Formel vikt | 36.46g/mol |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Hydrochloric acid concentrate
- Varning
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
- MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid