Läs mer
Saltsyrakoncentrat, för 1 L standardlösning, 1,0 M HCl (1,0 N), Solstice
Produktkod. 15675270
Change view
Kvantitet:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15675270 6 x 1 Ea. Paket med 6
15665270 1 Pc. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15675270 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 382826X1EA
 Begränsad artikel
I lager
för 1 L standardlösning, 1,0 M HCl (1,0 N)
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-01-0 , 7732-18-5
Molekylformel ClH
Molekylvikt (g/mol) 36.46
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC-namn väteklorid
LEDER Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrochloric acid concentrate
Namnnotering För 1 L standardlösning, 1,0 M HCl (1,0 N)
Kokpunkt 100 °C
Koncentration 1.0 M HCl (1.0 N)
CAS Max % 96.5000%, 3.5000%
Densitet 1.010 g/cm3
Förpackning Ampull
Ångtryck 190 mmHg (25 °C)
Kvantitet 6 x 1 Ea.
Linjär formel HCl
Fysisk form Koncentrera
UN-nummer UN1789
Formel vikt 36.46
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrochloric acid concentrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid