Läs mer
Saltsyrakoncentrat, För 10L standardlösning, 1 M HCl (1N), Honeywell Fluka™
Produktkod. 15685270 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 Pc.
4 x 1 Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 15685270
Brand: Honeywell-Fluka 382831EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
för 10L standardlösning, 1 M HCl (1N)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-01-0
Molekylformel ClH
Molekylvikt (g/mol) 36.46
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC-namn väteklorid
LEDER Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material Hydrochloric acid concentrate
Förpackning Polyflaska
Ångtryck 190 mmHg (25°C)
Kvantitet 1 Pc.
UN-nummer UN1789
Formel vikt 36.46g/mol