missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Saltsyra, koncentrerad, för 0,1M/l lösning, Scharlab

Produktkod. 11392475
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
160 mL
Förpackningsstorlek:
1 ampull
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11392475 160 mL 1 ampull
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11392475 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer AC074200PA

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Används i analytisk kemi som en titrering i volymetrisk analys.

Koncentrerad lösning på 1mol/l± 0,1 % kan användas för att framställa 1 liter 0,1 mol/l lösning innehållande 3,646 g HCl.

  • Molekylformel: HCl
  • Molmassa: 36,46 g/mol
  • CAS: 7647-01-0
  • EIN ECS nr: 231-595-7

Specifikationer

CAS 7647-01-0
Sammansättning Amount of substance = 3.646g HCl
Koncentration 1.0mol/L (concentrated solution)
Densitet ∼1.03g/cm3
Normalitet 0.1N (prepared solution)
Kvantitet 160 mL
Molekylformel ClH
Fysisk form Koncentrerad lösning
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Löslighetsinformation Miscible in water at 20°C
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
LEDER Cl
IUPAC-namn väteklorid
Molekylvikt (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formel vikt 36.46g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrochloric acid, concentrated solution to prepare 1 l of solution 0,1 mol/l (0,1 N)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.