missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

SALTSYRA 1M AMP

Brand:  Scharlab AC074300PA


SALTSYRA 1M AMP

Produktkod. 11362475

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter »

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Beskrivning

Beskrivning

Produktförslag

Produktförslag

Filmer
Säkerhet och hantering

Säkerhet och hantering

Produktbeteckning
  • Saltsyralösning, konc. för beredning av 1l 1mol/l ( 1N ) lösning

Signalord
  • Fara

Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3

Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .

Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid

SDS
Dokument

Dokument

Certifikat
Kampanjer

Kampanjer

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.