Läs mer
Saltsyrakoncentrerad volumetrisk lösningsampull, Reagecon
Handla allt Reagecon Produkter
:
1 Ampull
Beskrivning
- Använd för att göra 1 L 0,2 M (0,2 N) saltsyra
- Titrering, Standard Titrant, Standardlösning, Standardlösning, Referensstandard, Referensmaterial
- Noggrann, stabil, reproducerbar och helt faktoriserad.
- Titreringar utförda med denna produkt, uppvisar definierad stökiometri, är kvantitativa, skapar en jämvikt som är definitiv och snabb och ger entydiga resultat.
- Stabiliteten är bevisad (antingen öppnad eller oöppnad) för denna produkts hållbarhetstid.
- När produkten är noggrant utspädd till en liter i en mätkolv, kan den sedan användas som en analytisk mätlösning, enligt en specifikation av± 0,2 %.
- Produkten måste spädas noggrant till en liter, i en mätkolv under kontrollerade temperaturförhållanden, för optimal prestanda.
- Produkten är ett reagens med känd koncentration, som dispenseras från en byrett eller annan dispenseringsapparat till ett prov (analyt), tills en reaktion mellan de två vätskorna bedöms vara fullständig.
- Kan användas för manuell titrering, eller automatisk titrering, för att bestämma ändpunkterna genom detektering av någon av flera egenskaper.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 0.2 M (0.2 N) |
| Förpackning | Ampull |
| Kvantitet | 1 Ampule |
| Fysisk form | Vätska |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HYDROCHLORIC ACID TO MAKE ON DILUTION 1L OF 0.2N SOLUTION
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: hydrochloric acid 37%