Läs mer
Saltsyra, För bestämning av kvicksilver, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., rykande (Hg≤ 0,0000005%),≥ 37 %, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka ProductosDescripción
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Especificaciones
Especificaciones
| Kemiskt namn eller material | Hydrochloric acid |
| Färg | Gult |
| Namnnotering | For determination of mercury, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., fuming (Hg ≤0.0000005%), ≥37% |
| Kokpunkt | 42°C |
| CAS Min % | ≥50.0000%, ≥30.0000% |
| CAS Max % | <70.0000%, <50.0000% |
| Densitet | 1.2 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Förpackning | Poly flaska |
| Rester efter antändning | ≤0.0005% (as SO4) |
| Ångtryck | 3.23psi (21.1°C), 7.93psi (37.7°C) |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?