Läs mer
Saltsyra, Honeywell™
Produktkod. 16626173 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Plastburk
Produktkod. Kvantitet Förpackning
16626173 2.5 L Plastburk
1 options
Produktkod. 16626173 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 40253H2.5L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Halvledarklass (Honeywell 17823), rykande 37 %
  • Vi är din leverantör av högkvalitativa laboratorier och kemikalier för analytiska och kemilaboratorier:
    Lösningsmedel– ACS-specifik användning (HPLC), ACS allmän användning, lösningsmedel för histologi och reagenskvalitet för kemisk syntes och andra industriella tillämpningar.
    Oorganiska ämnen– Kemisk syntes och oorganisk kemi inklusive essentiella syror och baser, salter, metaller och grundämnen, och reagenser för kemiska reaktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Kokpunkt 42°C (1.013 hPa)
CAS Min % ≥50.00%, ≥30.00%
CAS Max % <70.00%, <50.00%
Förpackning Plastburk
Anteckningar om renhetsgrad Semiconductor grade acid
Kvantitet 2.5 L
Molekylformel ClH
Fysisk form Vätska
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Beilstein 1098214
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
LEDER Cl
IUPAC-namn väteklorid
Molekylvikt (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883