Läs mer
Hydrochloric acid, pure, fuming, 37% solution in water
Produktkod. 10506033 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
25 L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10506033 1 L Plastflaska 1 L
10724641 1 L Glasflaska 1 L
10396570 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10251183 2.5 L Plastflaska 2.5 L
10478470 10 L Plast trumma 10 L
10113080 25 L Plast trumma 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Denna artikel kan inte returneras. View return policy
Product Code. 10506033 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 124620011
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Hydrochloric acid, 35.0 to 39.0%, ClH, CAS Number-7647-01-0, 7732-18-5, acide chlorhydrique, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof, chlorohydric acid, chlorwasserstoff, hydrochloric acid, hydrogen chloride, hydrogen chloride hcl, muriatic acid, spirits of salt, 10L, 57.0 deg.C, CHEBI:17883 | CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7647-01-0 , 7732-18-5
Molekylformel ClH
Molekylvikt (g/mol) 36.46
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
LEDER Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material Hydrochloric acid
Smältpunkt -35.0°C
Kokpunkt 57.0°C
Densitet 1.1800g/mL, 1.18
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 1 L
Viskositet 1.9 mPa.s (15°C)
Linjär formel HCl
Fysisk form Lösning
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Fieser 04,450; 05,533; 06,283
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible: 823g/L (0°C); 561g/L (60°C). Other solubilities: soluble in alcohol, benzene and ether, insoluble in hydrocarbons
IUPAC-namn väteklorid
Formel vikt 36.46
Procent renhet 35.0 to 39.0%
Kvalitet Ren
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hydrochloric acid
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Hydrochloric acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.