Läs mer
Saltsyra, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., rykande,≥ 37 %, APHA:≤ 10, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15603110 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
30 kg
4 x 2.5 L
6 x 1 L
235 kg
72 x 2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Metalltrumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
235kg
30kg
Paket med 4
Paket med 6
Paket med 72
Produktkod. 15603110
Brand: Honeywell-Fluka 307216X1L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., rykande,≥ 37 %, APHA:≤ 10
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Molekylformel ClH
Molekylvikt (g/mol) 36.46
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
LEDER Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrochloric acid
Namnnotering Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., fuming, ≥37%, APHA: ≤10
Kokpunkt 42°C
CAS Min % ≥50.0000%, ≥30.0000%
CAS Max % <70.0000%, <50.0000%
Densitet 1.2 g/mL at 25 °C(lit.)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 6 x 1 L
Linjär formel HCl
UN-nummer UN1789
Beilstein 1098214
IUPAC-namn väteklorid
Formel vikt 36.46
Procent renhet >37%
Kvalitet ACS-reagens/reagens ISO/reagens Ph. Eur.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrochloric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.