Läs mer
Saltsyra, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., rykande,≥ 37 %, APHA:≤ 10, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15693100 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
30 kg
4 x 2.5 L
6 x 1 L
235 kg
72 x 2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Metalltrumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
235kg
30kg
Paket med 4
Paket med 6
Paket med 72
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15693100 4 x 2.5 L Glasflaska Paket med 4
15633100 1 L Glasflaska 1 L
15623100 1 L Plastflaska 1 L
15653100 2.5 L Glasflaska 2.5 L
15643100 2.5 L Plastflaska 2.5 L
15623110 6 x 1 L Glasflaska Paket med 6
15603110 6 x 1 L Plastflaska Paket med 6
15683100 4 x 2.5 L Plastflaska Paket med 4
15673100 30 kg Metalltrumma 30kg
15633110 72 x 2.5 L - Paket med 72
15663100 235 kg - 235kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 15693100 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 307214X2.5LGL
Request Bulk or Custom Format
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., rykande,≥ 37 %, APHA:≤ 10
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-01-0
Molekylformel ClH
Molekylvikt (g/mol) 36.46
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
LEDER Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrochloric Acid
Namnnotering Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Densitet 1.2g/mL at 25°C
Förpackning Glasflaska
Rester efter antändning ≤0.0005% (as SO4)
Ångtryck 3.23psi (21.1°C), 7.93psi (37.7°C)
Kvantitet 4 x 2.5 L
UN-nummer UN1789
IUPAC-namn väteklorid
Formel vikt 36.46
Procent renhet ≥37%
Kvalitet ACS/puriss. pa
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrochloric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.