Läs mer
Saltsyra R1, , Ph Eur Grade, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11464689 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
1L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11464689 1 L 1L 1 L
1 options
Produktkod. 11464689 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer 1043501
Specifikationer
Förpackning 1L
Kvantitet 1 L
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • hydrochloric acid r1
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P360-Skölj genast nedstänkta kläder och hud med mycket vatten innan du tar av dig kläderna.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..