Läs mer
Saltsyralösning, 0,01M, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Paket med 4
Paket med 6
Beskrivning
Honeywell´s high-quality titration products cover the complete titration workflow and include:
- Solutions for volumetric titration (acids, bases, or salts)
- Buffers available as concentrates or ready-to-use
- Reagents for complexometry:
- Aminopolycarboxylic acids (EDTA/NTA analogs)
- Masking agents
- Indicators for volumetric and complexometric titrations
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydrochloric acid solution |
| Namnnotering | volumetric, 0.01 M HCl (0.01N) |
| Ångtryck | 190 mmHg (25°C) |
| Kvantitet | 4 x 2.5 L |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| IUPAC-namn | hydrogen chloride |
| Formel vikt | 36.46 |