Learn More
Saltsyralösning, 0,01M, Honeywell Fluka™
Product Code. 15624960 Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Kvantitet:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Unit Size:
1 L
2.5 L
Paket med 4
Paket med 6
Product Code. 15624960
Brand: Honeywell-Fluka 353346X1L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Volumetrisk, 0,01 M HCl (0,01 N)
Honeywells ´högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
  • Lösningar för volymetrisk titrering (syror, baser eller salter)
  • Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
  • Reagenser för komplexometri:
    • Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmedel
  • Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titreringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7647-01-0
Molekylformel ClH
Molekylvikt (g/mol) 36.46
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
LEDER Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material Hydrochloric acid solution
Namnnotering volumetric, 0.01 M HCl (0.01N)
Ångtryck 190 mmHg (25°C)
Kvantitet 6 x 1 L
UN-nummer NONH for all modes of transport
IUPAC-namn väteklorid
Formel vikt 36.46