Läs mer
Saltsyralösning 0,02M (0,02N), NIST Standardlösning redo att användas, för volymetrisk analys, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| pH | 2 |
| Kokpunkt | 100 °C |
| Förpackning | HDPE plastflaska |
| Ångtryck | 14&20 |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Fysisk form | Vätska |