Läs mer
Saltsyralösning 0,05 mol/L, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12990924 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
12990924 1000 mL Flaska 1000ml
1 options
Produktkod. 12990924 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer VL 222 1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrochloric Acid solution
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Koncentration 0.05M (0.05N)
Förpackning Flaska
Kvantitet 1000 mL
Molekylformel ClH
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
LEDER Cl
IUPAC-namn väteklorid
Molekylvikt (g/mol) 36.46
PubChem CID 313  
ChEBI CHEBI:23116