Läs mer
Saltsyralösning 0,1 M (0,1 N), NIST Standardkoncentrat, för volymetrisk analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10305760 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Ampule
6 Ampules
Förpackningsstorlek:
1 ampull
6 ampuller
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10305760 6 Ampules 6 ampuller
10528040 1 Ampule 1 ampull
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10305760 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/4350C/90
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
ClH, CAS-nummer-7647-01-0, sprit av salt, saltsyra, klorvätesyra, klorvatten, klorväte, klorvatten, klorväte hcl, muriatinsyra, vattenfri saltsyra, klorvätesyra, 6AMP, 100 grader C, 83 BI.46, 17g, färglös, CHE3BI:47g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-01-0
Molekylformel ClH
Molekylvikt (g/mol) 36.46
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC-namn väteklorid
LEDER Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrochloric Acid
Färg Färglös
Kokpunkt 100 °C
Förpackning Ampull
Kvantitet 6 Ampules
Fysisk form Vätska
Formel vikt 36,46 g/mol
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrochloric acid, 0.1M (0.1N), concentrated solution=1M
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid