Läs mer
Saltsyralösning 0,1 M (0,1 N), NIST Standardlösning redo att användas, för volymetrisk analys, uppfyller analytiska specifikationer. Av Ph.Eur., Bp
Produktkod. 10325710 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10325710 1 L 1 L
10419560 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10325710 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/4350/15
 Begränsad artikel
I lager
ClH, CAS-nummer-7647-01-0, klorhydrsyra, klorwasserstoff, vattenfri saltsyra, syra klorhydrique, chloorwaterstof, saltsyra, väteklorid, väteklorid hcl, saltsyra, saltsprit, 2,5 L, 100 grader. C, CHEBI:17883, Färglös, 36,46 g/mol | CAS: 7647-01-0 | ClH | 36,46 g/mol
ClH, CAS-nummer-7647-01-0, klorvätesyra, klorvätesyra, vattenfri saltsyra, saltsyra, klorvatten, saltsyra, klorväte, klorväte, saltsyra, saltsprit, 2,5L, 100 grader/C, 836g, 836g, 836g, 836g, 836g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-01-0
Molekylformel ClH
Molekylvikt (g/mol) 36.46
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC-namn väteklorid
LEDER Cl
Specifikationer
pH 2
Färg Färglös
Kokpunkt 100 °C
Förpackning HDPE plastflaska
Ångtryck 14 mmHg @20 °C
Kvantitet 1 L
Fysisk form Vätska
Formel vikt 36,46 g/mol
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrochloric acid, 0.1M, (0.1N)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid