Läs mer
Saltsyralösning 0,1 M (0,1 N), NIST Standardlösning redo att användas, för volymetrisk analys, uppfyller analytiska specifikationer. Av Ph.Eur., Bp
Produktkod. p-7073141 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Produktkod. 10325710
Brand: Fisher Chemical J/4350/15
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ClH, CAS-nummer-7647-01-0, klorvätesyra, klorvätesyra, vattenfri saltsyra, saltsyra, klorvatten, saltsyra, klorväte, klorväte, saltsyra, saltsprit, 2,5L, 100 grader/C, 836g, 836g, 836g, 836g, 836g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-01-0
Molekylformel ClH
Molekylvikt (g/mol) 36.46
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC-namn väteklorid
LEDER Cl
Specifikationer
pH 2
Färg Färglös
Kokpunkt 100 °C
Förpackning HDPE plastflaska
Ångtryck 14mmHg @20°C
Kvantitet 1 L
Fysisk form Vätska
Formel vikt 36.46g/mol
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrochloric acid, 0.1M, (0.1N)
Signalord
  • Varning
Hazard Category
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Hazard Statement
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Precautionary Statement
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Hydrochloric acid