Läs mer
Saltsyralösning 0,1 M (0,1 N), NIST Standardlösning redo att användas, för volymetrisk analys, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
ClH, CAS-nummer-7647-01-0, klorväte, saltsyra, klorvätesyra, klorväte, vattenfri saltsyra, klorvätesyra, klorvatten, klorväte, saltsyra, saltsprit, 10L, 100 grader.C, 83mol.67g, CHE3mol.67g, 83mol.67g.
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 2 |
| Färg | Färglös |
| Kokpunkt | 100 °C |
| Förpackning | Väska i låda |
| Ångtryck | 14 mmHg @20 °C |
| Kvantitet | 10 L |
| Fysisk form | Vätska |
| IUPAC-namn | väteklorid |
| Formel vikt | 36,46 g/mol |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Hydrochloric acid, 0.1M, (0.1N)
- Varning
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid