Läs mer
Saltsyralösning 0,1 M (0,1 N), NIST Standardlösning redo att användas, för volymetrisk analys, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Produktkod. 12616727 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
5 L
10 L
25 L
Förpackning:
Plastbehållare
Väska i låda
Förpackningsstorlek:
25 L
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
12616727 25 L Plastbehållare 25 L
10510921 5 L Plastbehållare 5 L
10439560 10 L Väska i låda -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12616727 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/4350/25
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ClH, CAS-nummer-7647-01-0, klorväte, saltsyra, klorvätesyra, klorväte, vattenfri saltsyra, klorvätesyra, klorvatten, klorväte, saltsyra, saltsprit, 10L, 100 grader.C, 83mol.67g, CHE3mol.67g, 83mol.67g.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-01-0
Molekylformel ClH
Molekylvikt (g/mol) 36.46
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
LEDER Cl
Specifikationer
pH 2
Färg Färglös
Kokpunkt 100 °C
Förpackning Plastbehållare
Ångtryck 14mmHg @20°C
Kvantitet 25 L
Fysisk form Vätska
IUPAC-namn kloran
Formel vikt 36.46g/mol
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrochloric acid 0.1M
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.