Läs mer
Saltsyralösning, 0,1 M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12900934 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12900934 1000 mL 1000ml
12970754 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12900934 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer VL 223 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    480.00 SEK
    352.72 SEK / 1000ml
    Save 127.28 SEK
    26% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Koncentration 0,1 mol/L
Förpackning 1000mL
Kvantitet 1000 mL