Läs mer
Saltsyralösning, 0,1 M, Solstice
Produktkod. 15603540 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2 L
4 L
4 x 4 L
Förpackningsstorlek:
2 L
4 L
500ml
Paket med 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15603540 2 L 2 L
15623540 500 mL 500ml
15628360 4 L 4 L
15613540 4 x 4 L Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15603540 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 3189652L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    623.00 SEK
    362.37 SEK / 2 L
    Save 260.63 SEK
    41% Av
 Begränsad artikel
I lager
Volymetrisk, 0,1 M HCl (0,1N)
Solstices högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
  • Lösningar för volymtitrering (syror, baser eller salter)
  • Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
  • Reagenser för komplexometri:
    • Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmedel
  • Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titrationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-01-0
Molekylformel ClH
Molekylvikt (g/mol) 36.46
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
LEDER Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrochloric Acid Solution
Koncentration 0.1M
Densitet 1g/ml vid 25 °C
Ångtryck 190 mmHg (25 °C)
Kvantitet 2 L
UN-nummer 1789
IUPAC-namn kloran
Formel vikt 36,46 g/mol
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrochloric acid solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid