Läs mer
Hydrochloric Acid solution 0.25mol/L, Fisher Chemical™
Produktkod. 12910934 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12910934 1000 mL 1000ml
1 options
Produktkod. 12910934 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer VL 224 1000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrochloric Acid
Förpackning Bottle
CAS 7647-10-1
Molekylformel Cl2Pd
Koncentration 0.25 M
MDL-nummer MFCD00003558
InChI-nyckel PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Cl-].[Cl-].[Pd++]
IUPAC-namn dichloropalladium
Molekylvikt (g/mol) 177.32
PubChem CID 24290
Kvantitet 1000 mL
ChEBI CHEBI:53434
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrochloric acid 2M Volumetric solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid