Läs mer
Saltsyralösning 0,5M (0,5N), NIST Standardkoncentrat, för volymetrisk analys, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7073139 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 Ampule
6 Ampules
Förpackningsstorlek:
1 ampull
6 ampuller
Produktkod. 10590721
Brand: Fisher Chemical J/4330C/05
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ClH, CAS-nummer-7647-01-0, sprit av salt, klorväte, klorväte hcl, vattenfri saltsyra, klorvatten, sur klorhydrique, klorvätesyra, muriatinsyra, klorvatten, saltsyra, 6AMP, CHEBI:17883, färglös till gul, VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-01-0
Molekylformel ClH
Molekylvikt (g/mol) 36.46
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
LEDER Cl
Specifikationer
pH lt; 1
Färg Färglös till gul
Förpackning Ampull
Kvantitet 1 Ampule
Fysisk form Vätska
IUPAC-namn kloran
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 0.5M (0.5N) Hydrochloric acid (5M Concentrate for volumetric analysis)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Hydrochloric acid