Läs mer
Saltsyralösning 0,5M (0,5N), NIST Standardlösning redo att användas, för volymetrisk analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10646262 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
HDPE plastflaska
Plastbehållare
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10646262 1 L HDPE plastflaska 1 L
10080210 2.5 L HDPE plastflaska 2.5 L
10247233 25 L Plastbehållare 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10646262 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/4330/15
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7647-01-0 | Molecular Formula: ClH | Molecular Weight: 36.46 g/mol
Saltsyralösning 0,5M (0,5N), NIST Standardlösning redo att användas, för volymetrisk analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-01-0
Molekylformel ClH
Molekylvikt (g/mol) 36.46
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC-namn väteklorid
LEDER Cl
Specifikationer
Färg Färglös
Kokpunkt 100 °C
Förpackning HDPE plastflaska
Kvantitet 1 L
Fysisk form Vätska
Formel vikt 36,46 g/mol
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrochloric acid, 0.5M, (0.5N)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid