Läs mer
Saltsyralösning 0,5M (0,5N), NIST Standardlösning redo att användas, för volymetrisk analys, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7073138 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
HDPE plastflaska
Plastic container
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
Produktkod. 10646262
Brand: Fisher Chemical J/4330/15
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Saltsyralösning 0,5M (0,5N), NIST Standardlösning redo att användas, för volymetrisk analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-01-0
Molekylformel ClH
Molekylvikt (g/mol) 36.46
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC-namn väteklorid
LEDER Cl
Specifikationer
Färg Färglös
Kokpunkt 100 °C
Förpackning HDPE plastflaska
Kvantitet 1 L
Fysisk form Vätska
Formel vikt 36.46g/mol
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrochloric acid, 0.5M, (0.5N)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Hydrochloric acid