Läs mer
Saltsyralösning, 0,5 M, Honeywell Fluka™
Produktkod. p-7072050 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
500 mL
2 L
Förpackningsstorlek:
2 L
500ml
Produktkod. 15693530
Brand: Honeywell-Fluka 318957500ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Volumetrisk, 0,5 M HCl (0,5N)
Honeywells ´högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
  • Lösningar för volymetrisk titrering (syror, baser eller salter)
  • Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
  • Reagenser för komplexometri:
    • Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmedel
  • Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titreringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-01-0
Molekylformel ClH
Molekylvikt (g/mol) 36.46
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC-namn kloran
LEDER Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrochloric Acid Solution
Koncentration 0.5M
Densitet 1.01g/mL at 25°C
Ångtryck 190mmHg (25°C)
Kvantitet 500 mL
UN-nummer 1789
Formel vikt 36.46g/mol
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrochloric acid solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: hydrochloric acid