Läs mer
Saltsyralösning 1M (1N), NIST Standardkoncentrat, för volymetrisk analys, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
6 Ampules
Förpackning:
Ampull
Förpackningsstorlek:
6 ampuller
Beskrivning
ClH, CAS-nummer-7647-01-0, klorvatten, vattenfri saltsyra, klorvätesyra, klorvätesyra, saltsyra, saltsprit, klorvatten, saltsyra, klorvätesyra, klorväte, 6AMP, 57 grader C, CHE63BI:458gmol, färglös:45,83mol
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 1 |
| Färg | Färglös |
| CAS | 7647-01-0 |
| Smältpunkt | -35°C |
| Kokpunkt | 57°C |
| Förpackning | Ampull |
| Ångtryck | 125mbar at 20°C |
| Kvantitet | 6 Ampules |
| Molekylformel | ClH |
| Viskositet | 1.9 mPaS at 15°C |
| Visa mer |