Läs mer
Saltsyralösning 1M (1N), NIST Standardkoncentrat, för volymetrisk analys, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
För volymetrisk analys
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 1 |
| Färg | Färglös |
| CAS | 7647-01-0 |
| Smältpunkt | -35°C |
| Kokpunkt | 57°C |
| Förpackning | Ampull |
| Ångtryck | 125mbar at 20°C |
| Kvantitet | 1 Ampule |
| Molekylformel | ClH |
| Viskositet | 1.9 mPaS at 15°C |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Hydrochloric acid, 1M, (1N) concentrated solution
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Innehåller: Hydrochloric acid