Läs mer
Saltsyralösning 1M (1N), NIST Standardlösning, färdig att använda, för volymetrisk analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10284480 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
5 L
10 L
Förpackning:
HDPE plastflaska
Plastbehållare
Väska i låda
Förpackningsstorlek:
10 L
2.5 L
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10284480 10 L Väska i låda 10 L
10487830 2.5 L HDPE plastflaska 2.5 L
10488020 5 L Plastbehållare 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10284480 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/4320/24
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
CAS: 7647-01-0 | Molecular Formula: ClH | Molecular Weight: 36.46 g/mol
Saltsyralösning 1M (1N), NIST Standardlösning, färdig att använda, för volymetrisk analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-01-0
Molekylformel ClH
Molekylvikt (g/mol) 36.46
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
LEDER Cl
Specifikationer
Färg Färglös
Kokpunkt 100 °C
Förpackning Väska i låda
Kvantitet 10 L
Fysisk form Vätska
IUPAC-namn kloran
Formel vikt 36,46 g/mol
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrochloric acid, 1M, (1N)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid