Läs mer
Saltsyralösning 1M (1N), NIST Standardlösning, färdig att använda, för volymetrisk analys, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
Saltsyralösning 1M (1N), NIST standardlösning, färdig att använda, för volymetrisk analys
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Färglös |
| Kokpunkt | 100 °C |
| Förpackning | HDPE plastflaska |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Fysisk form | Vätska |
| IUPAC-namn | kloran |
| Formel vikt | 36,46 g/mol |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Hydrochloric acid, 1M, (1N)
- Varning
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid