Läs mer
Saltsyralösning, volymetrisk, Reag. Ph. Eur., 1 M HCl (1N), Solstice
Product Code. 15654940 Shop All Honeywell Fluka Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 L
5 L
10 L
20 L
30 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Plastflaska
Plasthink
VOLPAC™ BEHÅLLARE
Unit Size:
1 L
10 L
20 L
30 L
5 L
Paket med 4
Paket med 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
15654940 1 L Plastflaska 1 L
15604950 5 L VOLPAC™ BEHÅLLARE 5 L
15694940 5 L Plastflaska 5 L
15614950 6 x 1 L Plastflaska Paket med 6
15644940 10 L VOLPAC™ BEHÅLLARE 10 L
15634940 10 L - 10 L
15684940 4 x 5 L Plastflaska Paket med 4
15664940 20 L - 20 L
15674940 30 L Plasthink 30 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 15654940 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 353281L
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Volymetrisk, Reag. Ph. Eur., 1 M HCl (1N)
Solstices högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
  • Lösningar för volymtitrering (syror, baser eller salter)
  • Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
  • Reagenser för komplexometri:
    • Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmedel
  • Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titrationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7647-01-0 , 7732-18-5
Molekylformel ClH
Molekylvikt (g/mol) 36.46
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
LEDER Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material Hydrochloric acid solution
Koncentration 1M
Förpackning Plastflaska
Ångtryck 190 mmHg (25 °C)
Kvantitet 1 L
UN-nummer UN1789
IUPAC-namn väteklorid
Formel vikt 36,46 g/mol
Kvalitet Not Available
compliance-icons
Product Identifier
  • Hydrochloric acid solution
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Hazard Statement
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Precautionary Statement
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid