Läs mer
Saltsyralösning, Volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 1 M HCl (IN), Honeywell Fluka™
Produktkod. p-7072174 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 L
5 L
10 L
20 L
30 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Plastflaska
Plasthink
VOLPAC™ BEHÅLLARE
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
20 L
30 L
5 L
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 15654940
Brand: Honeywell-Fluka 353281L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 1 M HCl (IN)
Honeywells ´högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
  • Lösningar för volymetrisk titrering (syror, baser eller salter)
  • Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
  • Reagenser för komplexometri:
    • Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmedel
  • Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titreringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-01-0
Molekylformel ClH
Molekylvikt (g/mol) 36.46
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
LEDER Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrochloric acid solution
Koncentration 1M
Förpackning Plastflaska
Ångtryck 190 mmHg (25°C)
Kvantitet 1 L
UN-nummer UN1789
IUPAC-namn väteklorid
Formel vikt 36.46g/mol
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrochloric acid solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: hydrochloric acid