Läs mer
Saltsyralösning, 1M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12943544 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackning:
1000mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12943544 1000 mL 1000mL 1000ml
1 options
Produktkod. 12943544 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer VL 227 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    466.00 SEK
    352.72 SEK / 1000ml
    Save 113.28 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
I lager
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifications
Koncentration 1 mol/L
Förpackning 1000mL
Kvantitet 1000 mL