Läs mer
Saltsyralösning 2M (2N), NIST Standardlösning, färdig att använda, för volymetrisk analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10214440 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
HDPE plastflaska
Påse i lådan
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10214440 1 L HDPE plastflaska 1 L
10020210 2.5 L HDPE plastflaska 2.5 L
11458962 10 L Påse i lådan 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10214440 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/4315/15
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Identificadores de productos químicos
CAS 7647-01-0
Molekylformel ClH
Molekylvikt (g/mol) 36.46
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
LEDER Cl
Especificaciones
Färg Färglös
Kokpunkt 100 °C
Förpackning HDPE plastflaska
Kvantitet 1 L
Fysisk form Vätska
IUPAC-namn kloran
Formel vikt 36,46 g/mol
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid, 2M, (2N)
Palabra de advertencia
  • Varning
Clasificación
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Consejos de prudencia
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.