Läs mer
Hydrochloric Acid Solution 2M (2N), Pure, Bench Reagent, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
HDPE plastic bottle
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Beskrivning
2.5L, HDPE plastic bottle
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 1 |
| Färg | Colorless to Yellow |
| Smältpunkt | 0°C |
| Kokpunkt | 100°C |
| Förpackning | HDPE plastic bottle |
| Ångtryck | 14mmHg at 20°C |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Fysisk form | Liquid |
| MDL-nummer | 11324 |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HYDROCHLORIC ACID
- Varning
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Hydrochloric acid