Läs mer
Saltsyralösning, 30 %, Chem Lab™
Produktkod. 11975507
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
1L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11975507 1 L 1L 1 L
1 options
Produktkod. 11975507 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL00.0361.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1885.00 SEK
    1402.12 SEK / 1 L
    Save 482.88 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Utseende Vätska
pH <1
Lösningens utseende Vätska
Färg Färglös
Sammansättning 30% HCl
Koncentration 30% HCl
Densitet 1.15g/mL
Odör Specifikt
Förpackning 1L
Kvantitet 1 L
Fysisk form Vätska
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrochloric acid 30% (ultra pure)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid 30%