Läs mer
Saltsyralösning, 3M , Chem-Lab
Product Code. 11964044
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Polyeten
Unit Size:
1 L
Product Code. Kvantitet Förpackning unitSize
11964044 1 L Polyeten 1 L
1 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 11964044 Supplier Chem-Lab Supplier No. CL05.0315.1000
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Används som laboratoriereagens och surgörande medel. Saltsyralösning, 1M, Chem-Lab innehåller 109,383 g HCl per liter vatten. Det används för pH-kontroll, titrering, produktion av organiska och oorganiska föreningar och för regenerering av jonbytarhartser.
Saltsyra är en frätande, stark mineralsyra med många industriella användningsområden. Det är en färglös, mycket stickande lösning av väteklorid (HCl) i vatten. Det används ofta i pH-buffertlösningar, vid regenerering av jonbytarhartser och vid framställning av klorider och syntes av organiska produkter.
Specifications
Utseende Liquid
pH <1
Lösningens utseende Liquid
Färg Färglös
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Sammansättning 109.383g HCl per 1L H2O
Koncentration 3M
Densitet 1.05g/mL
Odör Odourless
Förpackning Polyeten
Normalitet 3N (±0.006, 20°C)
Kvantitet 1 L
Molekylformel ClH
Fysisk form Vätska
MDL-nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Löslighetsinformation Soluble in water
InChI-nyckel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
LEDER Cl
IUPAC-namn väteklorid
Molekylvikt (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formel vikt 36.46g/mol
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hydrochloric acid 3 mol/l
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid